4-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzolsulfochlorid, 4-Brombenzolsulfonsäurechlorid
A15909.14 A15909.22 A15909.36
A15909.14EA 57.8 EUR
A15909.14 A15909.22 A15909.36
4-Brombenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-Brombenzolsulfonylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 98-58-8 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 152-154°/26mm Merck Reference: 14,1407 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007437
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 152…154 °C (26 mmHg)
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007437
CAS-Nummer: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1407