4-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brombenzolsulfochlorid, 4-Brombenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108669-100G
108669-25G
SIAL108669-100GEA
100
EUR
SIAL108669-100G
SIAL108669-25G
4-Brombenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄BrClO₂S Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 74 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007437 CAS-Nummer: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01391 |