Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B1334-18KG B1334-250ML B1334-1L B1334-2ML B1334-2.5L
SIALB1334-18KGEA 545 EUR
SIALB1334-18KG SIALB1334-250ML SIALB1334-1L SIALB1334-2ML SIALB1334-2.5L
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyd
Formel: C₆H₅CHO
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003299
CAS-Nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM