Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W212709-25KG-K
W212709-10KG-K
W212709-1KG-K
SIALW212709-25KG-KEA
420
EUR
SIALW212709-25KG-K
SIALW212709-10KG-K
SIALW212709-1KG-K
Benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Benzaldehyd
Formel:
C₆H₅CHO Molecular Weight: 106,12 g/mol Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1,049 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003299 CAS-Nummer: 100-52-7 EINECS: 202-860-4 UN: 1990 ADR: 9,III Merck Index: 13,01057 |