2-Cyanbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
349089-1G
349089-5G
SIAL349089-1GEA
30.2
EUR
SIAL349089-1G
SIAL349089-5G
2-Cyanbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Cyanbenzaldehyd
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol |
MDL:
MFCD00017503 CAS-Nummer: 7468-67-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |