3-Cyanbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Formylbenzonitril
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 111 EUR
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanbenzaldehyd 99%
3-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003344
CAS-Nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %