3-Cyanbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Formylbenzonitril
A15943.03
A15943.06
A15943.14
A15943.03EA
18.8
EUR
A15943.03
A15943.06
A15943.14
3-Cyanbenzaldehyd ≥97%
3-Cyanbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 24964-64-5
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 2205751
MDL No.: MFCD00003344
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol Siedepunkt: 209…210 °C Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003344 CAS-Nummer: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |