3-Cyanbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Formylbenzonitril
SEW02565DA SEW02565EA
MAYBSEW02565DAEA 0 EUR
MAYBSEW02565DA MAYBSEW02565EA
3-Cyanbenzaldehyd
3-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003344
CAS-Nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II