3-Cyanbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 3-Formylbenzonitril

021882-5G 021882-25G 021882-1G
FLUO021882-5GEA 55.4 EUR
FLUO021882-5G FLUO021882-25G FLUO021882-1G
3-Cyanbenzaldehyd
3-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003344
CAS-Nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR