3-Cyanbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Formylbenzonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146250-1G 146250-5G
SIAL146250-1GEA 24.3 EUR
SIAL146250-1G SIAL146250-5G
3-Cyanbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003344
CAS-Nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II