4-Cyanbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Formylbenzonitril
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 47.2 EUR
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanbenzaldehyd 98%
4-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 133 °C
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003376
CAS-Nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %