4-Cyanbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylbenzonitril
A14914.06
A14914.14
A14914.22
AB115104.0100
AB115104.0005
A14914.06EA
49.4
EUR
A14914.06
A14914.14
A14914.22
ABCRAB115104.0100
ABCRAB115104.0005
4-Cyanbenzaldehyd ≥98%
4-Cyanbenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 105-07-7
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 99-103°
Boiling Point: 133°/12mm
Beilstein Reference: 606473
MDL No.: MFCD00003376
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol Siedepunkt: 133 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 99…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003376 CAS-Nummer: 105-07-7 EINECS: 203-267-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |