4-Cyanbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Formylbenzonitril
SB00611.1 SB00611.10
MAYBSB00611.1EA 0 EUR
MAYBSB00611.1 MAYBSB00611.10
4-Cyanbenzaldehyd
4-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003376
CAS-Nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III