4-Cyanbenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Formylbenzonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18530.0005
8.18530.0025
8.18530.0005EA
60.1
EUR
8.18530.0005
8.18530.0025
4-Cyanbenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Cyanbenzaldehyd
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 100…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003376 CAS-Nummer: 105-07-7 EINECS: 203-267-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 100 - 103 °C |
Molar Mass | 131.14 g/mol |
Boiling Point | 133 °C (16 hPa) |
Synonyms | 4-Formylbenzonitrile |
Hill Formula | C8H5NO |
Chemical Formula | 4-(OHC)C6H4CN |