Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W398802-10KG-K W398802-1KG-K
SIALW398802-10KG-KEA 4340 EUR
SIALW398802-10KG-K SIALW398802-1KG-K
Vanillinsäure, Sigma-Aldrich®
Vanillinsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 353
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR