2-Aminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
A9628-100MG A9628-500MG A9628-1G
SIALA9628-100MGEA 94.5 EUR
SIALA9628-100MG SIALA9628-500MG SIALA9628-1G
2-Aminobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzaldehyd
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00007709
CAS-Nummer: 529-23-7
EINECS: 208-454-3