3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163821-25G 163821-5G
SIAL163821-25GEA 512 EUR
SIAL163821-25G SIAL163821-5G
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007135
CAS-Nummer: 53055-05-3
EINECS: 258-332-9