5-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275352-25G 275352-5G
SIAL275352-25GEA 140 EUR
SIAL275352-25G SIAL275352-5G
5-Nitrosalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007337
CAS-Nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0