5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H48107-25G H48107-5G
SIALH48107-25GEA 131 EUR
SIALH48107-25G SIALH48107-5G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007332
CAS-Nummer: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9