4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144320-25G 144320-5G
SIAL144320-25GEA 56.3 EUR
SIAL144320-25G SIAL144320-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007117
CAS-Nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6