m-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methoxybenzaldehyde

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

129658-100G 129658-25G
SIAL129658-100GEA 62.8 EUR
SIAL129658-100G SIAL129658-25G
m-Anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
m-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 228…229 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.1149 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003361
CAS-Nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR