4-Ethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
173606-100G 173606-25G
SIAL173606-100GEA 107 EUR
SIAL173606-100G SIAL173606-25G
4-Ethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,0509 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003388
CAS-Nummer: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3