2-Hydroxy-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
120804-10G
120804-500G
SIAL120804-10GEA
40.8
EUR
SIAL120804-10G
SIAL120804-500G
2-Hydroxy-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 265 Schmelzpunkt: 40…42 °C Dichte: 1.2039 g/cm³ (45 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003322 CAS-Nummer: 148-53-8 EINECS: 205-715-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...