4-Methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
160695-25G
160695-5G
SIAL160695-25GEA
518
EUR
SIAL160695-25G
SIAL160695-5G
4-Methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 124 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 42…43 °C Dichte: 1,2065 g/cm³ (51 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003327 CAS-Nummer: 673-22-3 EINECS: 211-604-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...