5-Methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
146862-1G 146862-5G
SIAL146862-1GEA 40.2 EUR
SIAL146862-1G SIAL146862-5G
5-Methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003332
CAS-Nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0