Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W246409-10KG-K W246409-1KG-K
SIALW246409-10KG-KEA 646 EUR
SIALW246409-10KG-K SIALW246409-1KG-K
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Ethylvanillin
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006944
CAS-Nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890