3-Hydroxy-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
143685-100G 143685-25G
SIAL143685-100GEA 93.4 EUR
SIAL143685-100G SIAL143685-25G
3-Hydroxy-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003369
CAS-Nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9