Vanillin ≥99%, weißgraues Puder
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, FEMA 3107, Vanillinum
0215218890 0215218880 0215218891
ICNA0215218890EA 166 EUR
ICNA0215218890 ICNA0215218880 ICNA0215218891
Vanillin ≥99%, weißgraues Puder
Vanillin
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…85 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM