Vanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, FEMA 3107, Vanillinum

V1104-100G V1104-2G V1104-500G V1104-2KG
SIALV1104-100GEA 43.6 EUR
SIALV1104-100G SIALV1104-2G SIALV1104-500G SIALV1104-2KG
Vanillin, Sigma-Aldrich®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR