Vanillin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, FEMA 3107, Vanillinum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W310700-10KG-K
W310700-1KG-K
W310700-25KG-K
SIALW310700-10KG-KEA
1150
EUR
SIALW310700-10KG-K
SIALW310700-1KG-K
SIALW310700-25KG-K
Vanillin, Sigma-Aldrich®
Vanillin
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼82 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006942 CAS-Nummer: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Merck Index: 13,09998 |