2,4-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D130400-100G
D130400-25G
SIALD130400-100GEA
169
EUR
SIALD130400-100G
SIALD130400-25G
2,4-Dimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003311 CAS-Nummer: 613-45-6 EINECS: 210-342-4 |