2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152099-10G 152099-50G
SIAL152099-10GEA 49.7 EUR
SIAL152099-10G SIAL152099-50G
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 312
Schmelzpunkt: 30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0