2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

132152-100G 132152-25G
SIAL132152-100GEA 112 EUR
SIAL132152-100G SIAL132152-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003312
CAS-Nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR