3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T68403-100G T68403-25G
SIALT68403-100GEA 54.4 EUR
SIALT68403-100G SIALT68403-25G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Dichte: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6