3-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H19808-100G
H19808-500G
H19808-5G
SIALH19808-100GEA
58.4
EUR
SIALH19808-100G
SIALH19808-500G
SIALH19808-5G
3-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ Molecular Weight: 122,12 g/mol Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 99…102 °C Dichte: 1,1299 g/cm³ (114 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003368 CAS-Nummer: 100-83-4 EINECS: 202-892-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...