4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W398403-10KG-K W398403-1KG-K W398403-5KG-K
SIALW398403-10KG-KEA 1750 EUR
SIALW398403-10KG-K SIALW398403-1KG-K SIALW398403-5KG-K
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 116
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836