2,3-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

189839-25G 189839-5G
SIAL189839-25GEA 173 EUR
SIAL189839-25G SIAL189839-5G
2,3-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003324
CAS-Nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR