2,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
168637-100G 168637-25G
SIAL168637-100GEA 92 EUR
SIAL168637-100G SIAL168637-25G
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (–93 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011686
CAS-Nummer: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324