2,5-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Gentisaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D108200-25G D108200-5G
SIALD108200-25GEA 684 EUR
SIALD108200-25G SIALD108200-5G
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 60…65 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 99
Dichte: 0.859 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003333
CAS-Nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6