3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Protocatechualdehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D108405-100G
D108405-25G
D108405-5G
SIALD108405-100GEA
131
EUR
SIALD108405-100G
SIALD108405-25G
SIALD108405-5G
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 150…155 °C Dichte: 1,505 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003370 CAS-Nummer: 139-85-5 EINECS: 205-377-7 Merck Index: 12,08079 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...