4-(Methylthio)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Methylmercapto)benzaldehyd
B25427.14
B25427.22
B25427.14EA
51.9
EUR
B25427.14
B25427.22
4-(Methylthio)benzaldehyd ≥97%
4-(Methylthio)benzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 3446-89-7
Molecular Formula: C8H8OS
Formula Weight: 152.22
Flash Point:
Formel:
C₈H₈OS Molecular Weight: 152,22 g/mol Siedepunkt: 118…121 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 1,144 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006948 CAS-Nummer: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 UN: 3334 ADR: 9, |