4-(Methylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Methylmercapto)benzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
222771-10G
222771-50G
SIAL222771-10GEA
41.8
EUR
SIAL222771-10G
SIAL222771-50G
4-(Methylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)benzaldehyd
Formel:
C₈H₈OS Molecular Weight: 152,22 g/mol Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006948 CAS-Nummer: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 UN: 3334 ADR: 9, |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...