1,2,4-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296104-100ML 296104-1L
SIAL296104-100MLEA 95.4 EUR
SIAL296104-100ML SIAL296104-1L
1,2,4-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704