1,3,5-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T54607-100G T54607-500G
SIALT54607-100GEA 75.6 EUR
SIALT54607-100G SIALT54607-500G
1,3,5-Trichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 208,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63,4 °C
Dichte: 1,4604 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000585
CAS-Nummer: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
Merck Index: 12,09761