2,3-Dichlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 25.3 EUR
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
2,3-Dichlorphenylboronsäure 97%
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190.82 g/mol
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075703
CAS-Nummer: 151169-74-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %