2,3-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22781.03 B22781.06 B22781.14
B22781.03EA 35.2 EUR
B22781.03 B22781.06 B22781.14
2,3-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 151169-74-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 233-242° MDL No.: MFCD01075703
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190.82 g/mol
Schmelzpunkt: 233…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075703
CAS-Nummer: 151169-74-3