2,3-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
514047-25G 514047-5G
SIAL514047-25GEA 182 EUR
SIAL514047-25G SIAL514047-5G
2,3-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190,82 g/mol
MDL: MFCD01075703
CAS-Nummer: 151169-74-3