2,4-Dichlorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,4-dichlorphenyl)boran, (2,4-Dichlorphenyl)metaborsäure
367670010
367670050
ACRO367670010EA
20.5
EUR
ACRO367670010
ACRO367670050
2,4-Dichlorphenylboronsäure 97%
2,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol Schmelzpunkt: 240…245 °C |
MDL:
MFCD00013930 CAS-Nummer: 68716-47-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |