2,5-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22984.03
B22984.06
B22984.14
B22984.03EA
33.7
EUR
B22984.03
B22984.06
B22984.14
2,5-Dichlorphenylboronsäure ≥98%
2,5-Dichlorphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 135145-90-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 210-216°
Beilstein Reference: 4801290
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 210…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863182 CAS-Nummer: 135145-90-3 |