2,6-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: (2,6-Dichlorphenyl)metaborsäure, 2,6-Dichlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,6-dichlorphenyl)boran
FL11028.POR 011028-5G 011028-25G
CHMPFL11028.POREA 0 EUR
CHMPFL11028.POR FLUO011028-5G FLUO011028-25G
2,6-Dichlorphenylboronsäure
2,6-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Molecular Weight: 190,82 g/mol
MDL: MFCD00064869
CAS-Nummer: 73852-17-2